Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39512.06
39512.14
39512.06EA
81.7
EUR
39512.06
39512.14
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Samarium(III) hydroxide hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 20403-06-9
Molecular Formula: Sm(OH)3.xH2O
Formula Weight: 201.37(anhy)
Physical Form: Lump/Powder
UN No.: UN3262
MDL No.: MFCD00050108
Fórmula:
Sm(OH)₃·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050108 Número CAS: 20403-06-9 EINECS: 243-787-8 ADR: 8,II |