Print…
Zirconium titanium oxide ≥99.5% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 75ppm Hf)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39490.14 39490.22
39490.14EA 132 EUR
39490.14 39490.22
Zirconium titanium oxide ≥99.5% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 75ppm Hf)
Zirconium titanium oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12036-70-3 Molecular Formula: ZrTiO4 Formula Weight: 203.11 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210648
Fórmula: ZrTiO₄
Peso Molecular: 203.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210648
Número CAS: 12036-70-3