Nickel(II) phthalocyanine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39453.06
39453.14
39453.06EA
66.4
EUR
39453.06
39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8
Molecular Formula: Ni(C32H16N8)
Formula Weight: 571.24
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue to purple
Melting Point:
Fórmula:
Ni(C₃₂H₁₆N₈) Peso Molecular: 571.22 g/mol Ponto de Fusão: Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041954 Número CAS: 14055-02-8 EINECS: 237-893-3 |