Print…
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39446.01 39446.03
39446.01EA 74.3 EUR
39446.01 39446.03
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 21797-13-7 Molecular Formula: [Pd(CH3CN)4](BF4)2 Formula Weight: 444.22 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00043297
Fórmula: C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd
Peso Molecular: 444.239 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043297
Número CAS: 21797-13-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III