Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
39440.06
39440.14
39440.06EA
55.9
EUR
39440.06
39440.14
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2.xH2O
Formula Weight: 182.30(anhy)
Physical Form: Lump/semiliquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00045896
Fórmula:
C₈H₁₅KO₂·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045896 Número CAS: 3164-85-0 EINECS: 221-625-7 |