Print…
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclooctatetraene iron tricarbonyl, Cyclooctatetraene Iron Tricarbonyl
39402.02 39402.04
39402.02EA 212 EUR
39402.02 39402.04
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron
Purity: 98% CAS No.: 12093-05-9 Molecular Formula: C11H8FeO3 Formula Weight: 244.03 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Red-brown Melting Point: 93-95° UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00001755
Fórmula: C₁₁H₈FeO₃
Peso Molecular: 244.03 g/mol
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001755
Número CAS: 12093-05-9
ADR: 6.1 II