Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39381.30
39381.A1
39381.30EA
82.6
EUR
39381.30
39381.A1
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Magnesium sulphamate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 23221-99-0
Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 216.48(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00210632
Fórmula:
Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210632 Número CAS: 13770-91-7 EINECS: 237-398-2 |