Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Magnesium molybdate
39376.18
39376.30
39376.18EA
151
EUR
39376.18
39376.30
Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Magnesium molybdenum oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13767-03-8
Molecular Formula: MgMoO4
Formula Weight: 184.25
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.208
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016195
Fórmula:
MgMoO₄ Peso Molecular: 184.243 g/mol Densidade: 2.208 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016195 Número CAS: 13767-03-8 EINECS: 237-376-2 |