Print…
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39373.09 39373.18 39373.30
39373.09EA 96.2 EUR
39373.09 39373.18 39373.30
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Magnesium niobium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12163-26-7 Molecular Formula: MgNb2O6 Formula Weight: 306.11 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210631
Fórmula: MgNb₂O₆
Peso Molecular: 306.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210631
Número CAS: 12163-26-7
EINECS: 235-310-7