Print…
Manganese(II) phthalocyanine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39309.03 39309.06
39309.03EA 71.7 EUR
39309.03 39309.06
Manganese(II) phthalocyanine
Manganese(II) phthalocyanine
CAS No.: 14325-24-7 Molecular Formula: C32H16MnN8 Formula Weight: 567.47 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049821
Fórmula: C₃₂H₁₆MnN₈
Peso Molecular: 567.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049821
Número CAS: 14325-24-7