Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39295.03
39295.06
39295.MD
39295.03EA
1170
EUR
39295.03
39295.06
39295.MD
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Purity: 99%
CAS No.: 14874-82-9
Molecular Formula: C7H7RhO4
Formula Weight: 258.04
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 144-147° subl.
Solubility: Soluble in acetone
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00009884
Fórmula:
C₇H₈O₄Rh Ponto de Fusão: 144…147 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009884 Número CAS: 14874-82-9 EINECS: 238-947-9 ADR: 4.1,II |