Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
39280.03
39280.01
39280.03EA
288
EUR
39280.03
39280.01
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
CAS No.: 21430-85-3
Molecular Formula: C4H16Cl2N4Pt
Formula Weight: 386.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00009881
Fórmula:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt Peso Molecular: 386.187 g/mol Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009881 Número CAS: 21430-85-3 |