Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39262.03
39262.06
39262.03EA
49.2
EUR
39262.03
39262.06
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96%
CAS No.: 132-16-1
Molecular Formula: C32H16FeN8
Formula Weight: 568.38
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00015953
Fórmula:
C₃₂H₁₆FeN₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015953 Número CAS: 132-16-1 EINECS: 205-047-2 |