Potassium isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39162.AC
39162.AE
39162.ACEA
132
EUR
39162.AC
39162.AE
Potassium isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99% (baseado em metais)
Potassium isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 6831-82-9
Molecular Formula: C3H7KO
Formula Weight: 98.19
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN3274
MDL No.: MFCD00210641
Fórmula:
C₃H₇KO Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210641 Número CAS: 6831-82-9 EINECS: 229-909-2 UN: 3274 ADR: 3,II |