Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.6% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39159.AC
39159.AE
39159.ACEA
189
EUR
39159.AC
39159.AE
Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.6% (baseado em metais)
Molybdenum(V) isopropoxide
Purity: 99.6%
CAS No.: 209733-38-0
Molecular Formula: C15H35MoO5
Formula Weight: 391.04
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210636
Fórmula:
C₁₅H₃₅MoO₅ Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210636 Número CAS: 209733-38-0 UN: 1219 ADR: 3,II |