Lithium niobium methoxide 5% (w/v) em metanol , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39154.AC
39154.AE
39154.ACEA
120
EUR
39154.AC
39154.AE
Lithium niobium methoxide 5% (w/v) em metanol , 99% (baseado em metais)
Lithium niobium methoxide
Purity: 99+%
CAS No.: 21864-11-9
Molecular Formula: C6H18LiNbO6
Formula Weight: 285.92
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1230
MDL No.: MFCD00210627
Fórmula:
C₆H₁₈LiNbO₆ Peso Molecular: 285.92 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210627 Número CAS: 21864-11-9 UN: 1230 ADR: 3 II |