Lead(II) titanium(IV) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39153.AC
39153.AE
39153.ACEA
126
EUR
39153.AC
39153.AE
Lead(II) titanium(IV) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.9% (baseado em metais)
Lead(II) titanium(IV) isopropoxide
Purity: 99.9%
Molecular Formula: PbTi(OC3H7)6
Formula Weight: 609.29
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210621
Fórmula:
PbTi(OC₃H₇)₆ Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210621 UN: 1219 ADR: 3,II |