Paládio 1% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, casca de ovo, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38527.14
38527.22
38527.06
38527.14EA
236
EUR
38527.14
38527.22
38527.06
Paládio 1% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, casca de ovo, reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
MDL No.: MFCD03457879
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 |