Platina 0,5% em carvão, grânulos, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
38344.06
38344.14
38344.06EA
168
EUR
38344.06
38344.14
Platina 0,5% em carvão, grânulos, reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 2-5mm granules
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |