Platina 1% em carvão umedecido com cerca de 50% de água, grânulos, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38343.14
38343.22
38343.14EA
228
EUR
38343.14
38343.22
Platina 1% em carvão umedecido com cerca de 50% de água, grânulos, reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 4x10 Mesh
Appearance: Dark gray
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 |