Print…
Ruthenium 0,5% em carvão, grânulos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38332.14 38332.22
38332.14EA 262 EUR
38332.14 38332.22
Ruthenium 0,5% em carvão, grânulos
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011207
Fórmula: Ru
Peso Molecular: 101.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 1325