Print…
Iridium 0,5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38327.14 38327.22 38327.06
38327.14EA 316 EUR
38327.14 38327.22 38327.06
Iridium 0,5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó, reduzido
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5