Platina 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38326.06
38326.14
38326.22
38326.06EA
160
EUR
38326.06
38326.14
38326.22
Platina 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó, não reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 |