Print…
Platina 5% em alumina, pasta 5R94
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38318.14 38318.06
38318.14EA 411 EUR
38318.14 38318.06
Platina 5% em alumina, pasta 5R94
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1