Print…
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 91.6 EUR
13471.RM 13471.RN
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545