Print…
Paládio 20% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38309.06 38309.14 38309.22
38309.06EA 381 EUR
38309.06 38309.14 38309.22
Paládio 20% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, não reduzido
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Informações de encomenda: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Fórmula: Pd
Peso Molecular: 106.420 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3