Print…
Paládio 20% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
38308.04EA 152 EUR
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
Paládio 20% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, reduzido
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Informações de encomenda: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3