Paládio 20% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, casca de ovo, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38307.06
38307.14
38307.06EA
381
EUR
38307.06
38307.14
Paládio 20% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, casca de ovo, não reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 |