Print…
Paládio 10% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água para uso como catalisador, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38304.06 38304.14 38304.22
38304.06EA 190 EUR
38304.06 38304.14 38304.22
Paládio 10% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água para uso como catalisador, reduzido
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3