Paládio 3% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó catalisador de hidrogenação, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38296.06
38296.14
38296.22
38296.06EA
66.5
EUR
38296.06
38296.14
38296.22
Paládio 3% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó catalisador de hidrogenação, reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 |