Print…
Paládio 1% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38292.09 38292.18
38292.09EA 155 EUR
38292.09 38292.18
Paládio 1% em pó de carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, reduzido
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3