Lead(II)-2-ethylhexanoate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead(II) 2-ethylhexanoate
36711.18
36711.30
36711.18EA
61.3
EUR
36711.18
36711.30
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6
Molecular Formula: C16H30O4Pb
Formula Weight: 493.61
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 1.56
Odour: Odourless
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014003
Fórmula:
C₁₆H₃₀O₄Pb Peso Molecular: 493.61 g/mol Densidade: 1.56 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014003 Número CAS: 301-08-6 EINECS: 206-107-0 ADR: 9 III |