Aluminum calcium isopropoxide 10% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 23275-27-6
Molecular Formula: Ca[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 566.30
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 230-240°/4.0mm
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00143586
Fórmula:
Ca[Al(OCH(CH₃)₂)₄]₂ Ponto de ebulição: 230…240 °C (4,0 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143586 Número CAS: 23275-27-6 UN: 1219 ADR: 3,II |