Gallium(III) isopropoxide mistura de oligômeros ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36583.03
36583.06
36583.03EA
119
EUR
36583.03
36583.06
Gallium(III) isopropoxide mistura de oligômeros ≥99%
Gallium(III) isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 4452-61-3
Molecular Formula: C9H21GaO3
Formula Weight: 246.98
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.35
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 72°
Boiling Point: dec.
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144389
Fórmula:
C₉H₂₁GaO₃ Ponto de ebulição: 120 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 72 °C Densidade: 1,35 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144389 Número CAS: 4452-61-3 UN: 1993 ADR: 3,III |