Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Neodymium(III) i-propoxide
36573.AC
36573.AE
36573.ACEA
143
EUR
36573.AC
36573.AE
Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Neodymium(III) isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 19236-15-8
Molecular Formula: C9H21NdO3
Formula Weight: 321.30
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Blue
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00058819
Fórmula:
C₉H₂₁NdO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058819 Número CAS: 19236-15-8 UN: 1993 ADR: 3,II |