Niobium isopropoxide 10% (w/v) em isopropanol/hexano (50:50) , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36572.AC
36572.AE
36572.ACEA
205
EUR
36572.AC
36572.AE
Niobium isopropoxide 10% (w/v) em isopropanol/hexano (50:50) , 99% (baseado em metais)
Niobium isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 18368-80-4
Molecular Formula: C15H35NbO5
Formula Weight: 388.35
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144915
Fórmula:
C₁₅H₃₅NbO₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144915 Número CAS: 18368-80-4 UN: 1993 ADR: 3,II |