Niobium-n-butoxide ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36570.03
36570.06
36570.14
36570.03EA
72.3
EUR
36570.03
36570.06
36570.14
Niobium-n-butoxide ≥99% (baseado em metais)
Niobium-n-butoxide
Purity: 99%
CAS No.: 51030-47-8
Molecular Formula: C20H45NbO5
Formula Weight: 458.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 197°/0.15mm
MDL No.: MFCD00144916
Fórmula:
C₂₀H₄₅NbO₅ Peso Molecular: 458.12 g/mol Ponto de ebulição: 197 °C (0.15 mmHg) Densidade: 1.09 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144916 Número CAS: 51030-47-8 EINECS: 256-923-6 |