Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36563.AA
36563.AE
36563.AAEA
47.4
EUR
36563.AA
36563.AE
Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 98% (baseado em metais)
Tin(IV) isopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-61-8
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4
Formula Weight: 355.06
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00145408
Fórmula:
C₁₂H₂₈O₄Sn Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145408 Número CAS: 1184-61-8 UN: 1993 ADR: 3,II |