Hidrogenoftalato de potássio solução padronizada 0.05 N em solução aquosa volumetric solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
35603.AP
35603.K2
35603.APEA
37.5
EUR
35603.AP
35603.K2
Hidrogenoftalato de potássio solução padronizada 0.05 N em solução aquosa volumetric solution
Hidrogenoftalato de potássio
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013070
Fórmula:
HOOCC₆H₄COOK Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013070 Número CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 |