Print…
Dimolibdato de amónia 10% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
35579.AP 35579.K2
35579.APEA 81.6 EUR
35579.AP 35579.K2
Dimolibdato de amónia 10% (w/v) em solução aquosa
Dimolibdato de amónia
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Fórmula: H₈Mo₂N₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010882
Número CAS: 27546-07-2