Solução de amônia 50% (v/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
35574.AP
35574.K2
35574.K7
35574.APEA
71.7
EUR
35574.AP
35574.K2
35574.K7
Solução de amônia 50% (v/v) em solução aquosa
Solução de amônia
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Appearance: Colourless
UN No.: UN2672
MDL No.: MFCD00066650
Fórmula:
NH₃ Densidade: 0,94 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066650 Número CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |