Print…
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Disodium hexachloroosmate dihydrate, Sodium chloroosmate(IV) dihydrate
12176.01 12176.03 12176.06
12176.01EA 75.5 EUR
12176.01 12176.03 12176.06
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
CAS No.: 1307-81-9 Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O Formula Weight: 484.93 (448.90anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014234
Fórmula: Cl₆Na₂Os·2H₂O
Peso Molecular: 484.93 g/mol (448.90 anhy)
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 389…393 °C
Densidade: 3.59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014234
Número CAS: 1307-81-9
EINECS: 215-152-5