Benzyl azide ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
32635.04
32635.09
32635.18
32635.04EA
81.1
EUR
32635.04
32635.09
32635.18
Benzyl azide ≥94%
Benzyl azide
Purity: 94%
CAS No.: 622-79-7
Molecular Formula: C6H5CH2N3
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 43°(110°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.065
Refractive Index: 1.5341
Appearance: Colourless to pale brown
Boiling Point: 82-85°/16mm
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00013836
Fórmula:
C₇H₇N₃ Ponto de ebulição: 82…85 °C (16 mmHg) Densidade: 1,065 Ponto de Inflamação: 43 °C (110 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013836 Número CAS: 622-79-7 UN: 1993 ADR: 3,III |