Boron phosphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
32562.22
32562.36
32562.22EA
165
EUR
32562.22
32562.36
Boron phosphate
Boron phosphate
CAS No.: 13308-51-5
Molecular Formula: BPO4
Formula Weight: 105.79
Physical Form: Powder
Density: 2.81
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Fórmula:
BO₄P Ponto de Fusão: >1400 °C Densidade: 2,81 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011318 Número CAS: 13308-51-5 EINECS: 236-337-7 |