Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
31798.AK
31798.K2
31798.K7
31798.AKEA
34.7
EUR
31798.AK
31798.K2
31798.K7
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
CAS No.: 24800-44-0
Molecular Formula: HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
Formula Weight: 192.25
Physical Form: Liquid
Density: 1.018
Refractive Index: 1.4443
Odour: Odourless
Boiling Point: 268°
MDL No.: MFCD00014405
Fórmula:
C₉H₂₀O₄ Ponto de ebulição: 268 °C Densidade: 1,018 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014405 Número CAS: 24800-44-0 EINECS: 246-466-0 |