Print…
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline-4,7-diol
31434.02 31434.04 31434.09
31434.02EA 78.1 EUR
31434.02 31434.04 31434.09
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
CAS No.: 3922-40-5 Molecular Formula: C12H8N2O2 Formula Weight: 212.21 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00004975
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Peso Molecular: 212.21 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004975
Número CAS: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6