Níquel em sílica-alumina para uso como catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
31276.06
31276.14
31276.22
31276.06EA
24.5
EUR
31276.06
31276.14
31276.22
Níquel em sílica-alumina para uso como catalisador
Níquel
CAS No.: 7440-02-0
Molecular Formula: 66+/-5% Ni
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: UN3178
MDL No.: MFCD00011137
Fórmula:
Ni Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011137 Número CAS: 7440-02-0 UN: 3178 ADR: 4.1,II |