Print…
Zirconium silicate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
30477.A3 30477.A9 30477.36
30477.A3EA 98.8 EUR
30477.A3 30477.A9 30477.36
Zirconium silicate
Zirconium silicate
CAS No.: 10101-52-7 Molecular Formula: ZrSiO4 Formula Weight: 183.30 Physical Form: 2 Micron powder Density: 4.56 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00085353
Fórmula: O₄SiZr
Peso Molecular: 183.305 g/mol
Densidade: 4.56
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085353
Número CAS: 10101-52-7
EINECS: 233-252-7