Tricarbonylnitrosylcobalt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt tricarbonyl nitrosyl
23151.03
23151.06
23151.03EA
80.2
EUR
23151.03
23151.06
Tricarbonylnitrosylcobalt
Tricarbonylnitrosylcobalt
CAS No.: 14096-82-3
Molecular Formula: C3CoNO4
Formula Weight: 172.97
Physical Form: Liquid
Density: 1.47
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Unpleasant
Melting Point: -1°
Boiling Point: 48.6°(55° dec.)
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00016014
Fórmula:
C₃CoNO₄ Peso Molecular: 172.969 g/mol Ponto de ebulição: 48.6 °C/ 55 °C (ebul./decomp.) Ponto de Fusão: –1 °C Densidade: 1.47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016014 Número CAS: 14096-82-3 EINECS: 237-945-5 ADR: 3 II |