Sodium metatungstate monohydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
22534.18
22534.30
22534.56
22534.18EA
93.8
EUR
22534.18
22534.30
22534.56
Sodium metatungstate monohydrate
Sodium metatungstate monohydrate
CAS No.: 12141-67-2
Molecular Formula: Na6O39W12.H2O
Formula Weight: 2986.13 (2968.12anhy)
Physical Form: Powder
Density: 5.47
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00061466
Fórmula:
Na₆O₃₉W₁₂·H₂O Densidade: 5,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061466 Número CAS: 12141-67-2 EINECS: 412-770-9 |